missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Flexible-Arm™ Replacement Light Bulb

Artikelnummer. 15253976 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wattage:
20 W
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wattage Packungsgröße
15253976 20 W Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15253976

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Replacement part for Flexible-Arm™ light

Replacement part for Flexible-Arm™ light

  • Halogen bulb
  • 20w
  • Soft-white light

Spezifikation

Light Source Halogen
Wattage 20 W
Color Soft White
For Use With (Equipment) Flexible-Arm light
Product Type Soft-white Light Bulb
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.