missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Lightweight Cotton Lisle Inspection Gloves
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Size:
Jumbo
Medium
Unit Size:
Pack of 12
Specifications
Specifications
| Construction | Cut and Sewn |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Product Type | Inspection Gloves |
| Size | Medium |
| Sterility | Non-sterile |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering