missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate, TRC

Product Code. 30386054
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30386054 25 g
30387620 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30386054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92583025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1151240-88-8
Molecular Formula C12H11F3O3
Molecular Weight (g/mol) 260.21
Synonym Ethyl Ester 2,4,5-Trifluoro-beta-oxo-benzenebutanoic Acid
SMILES CCOC(=O)CC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F

Spezifikation

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H11F3O3/c1-2-18-12(17)5-8(16)3-7-4-10(14)11(15)6-9(7)13/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Formula Weight 260.066
Chemical Name or Material Ethyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.