missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enterobacter Cloacae Antibody (61/212) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-62544
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enterobacter Cloacae Monoclonal specifically detects Enterobacter Cloacae in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| Enterobacter Cloacae | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| ELISA 1:100-1:2000 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| This product recognizes Enterobacter cloacae, a gram-negative bacillus sometimes associated with urinary and respiratory tract infections in humans. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
| ELISA | |
| 61/212 | |
| Unconjugated | |
| Bacillus cloacae, Bacterium cloacae, Cloaca cloacae | |
| Enterobacter cloacae NCTC 10005 | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur