missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse Pan-Naïve T Cell Isolation Kit

Product Code. 17107971
Encompass
Click to view available options
Quantity:
1 x 109 cells
Unit Size:
1 set
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17107971

Brand: STEMCELL Technologies 19848

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Immunomagnetic isolation of untouched mouse pan-naïve T cells

  • The EasySep™ Mouse Pan-Naïve T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-naïve T cells (CD11b, CD19, CD24, CD25, CD44, CD45R/B220, CD49b, TER119) and streptavidin-coated magnetic particles
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube

Specifications

Cell Type T Cells
For Use With (Application) Cell Isolation
Quantity 1 x 109 cells
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt