missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit

Product Code. 15778717
Encompass
Click to view available options
Quantity:
1 x 109 cells
Unit Size:
1 set
This item is not returnable. View return policy

Produktkod. 15778717

Brand: STEMCELL Technologies 17953

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Immunomagnetic isolation of untouched human CD8+ T cells

  • The EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product can be used in place of the EasySep™ Human CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19053) for even faster cell isolations

Specifikationer

Cell Type T Cells, T Cells, CD8+
For Use With (Application) Cell Isolation
Quantity 1 x 109 cells
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.