Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Weighing Bottle Tops, unground
Product Code. 15804858 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Closure Size:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Unit Size:
Pack of 240
Pack of 250
Pack of 90
Product Code. 15804858
Brand: DWK Life Sciences 286605601
Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Weighing glass lid for grinding and completing.
DURAN™ weighing bottles are used for weighing chemicals on analysis trolleys. The tight seal of the replaceable, ground weighing glass lid prevents sample loss during transport after weighing.
  • Unground
  • Subsequent grinding results in a tight seal of the weighing lid in the weighing pan. A loss of sample can thus be avoided.
  • Grinding glass product
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Weighing of chemicals
Material Borosilicate Glass (3.3)
Quantity 90/Pk.
Closure Size NS 60
Autoclavable Autoclavable
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis