missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Glass Erlenmeyer Flask, Wide Neck

Product Code. 11752202 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Pack of 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
11752202 2000 mL Pack of 10
11772182 25 mL Pack of 10
11782182 50 mL Pack of 10
11792182 100 mL Pack of 10
11702202 200 mL Pack of 10
11712202 250 mL Pack of 10
11722202 300 mL Pack of 10
11732202 500 mL Pack of 10
11742202 1000 mL Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11752202 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 212266309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £337.93
    £276.85 / Pack of 10
    Save £61.08
    18% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manufactured from borosilicate glass 3.3

  • Complies with DIN ISO 24450
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • The wide neck enables easy filling and cleaning
  • Easy mixing due to conical form
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic

Spezifikation

Certifications/Compliance Non DIN EN ISO size
Color Clear
Diameter (Metric) Base 153 mm
Capacity (Metric) 2000 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
For Use With (Application) Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Sizes 25, 200, 300 and 2000 mL non-DIN EN ISO size
Height (Metric) 276 mm
No. per Pack 10/Pk.
Product Type Erlenmeyer Flask
Writing Surface Yes
Autoclavable Autoclavable
Disposable Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Wide
Sterility Non-sterile
Bottom Shape Flat
Surface Treatment None
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.