missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Blank for reaction vessel

Catalog No. 10664552 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
6000 mL
Packungsgröße:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacity (Metric) Packungsgröße
10664552 1000 mL Each
10325051 4000 mL Each
10560112 2000 mL Each
10305341 6000 mL Each
10419152 10,000 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10664552 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 210205404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £52.80
    £42.26 / Pack of 1
    Save £10.54
    19% Off
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For processing as a reaction vessel.

DURAN™ blanks for reaction vessels are convincing due to their good wall thickness distribution and enable the cost-effective production of reaction vessels with reproducible geometry. For pressure resistance, please refer to our notes in the technical appendix of the laboratory glassware catalogue. For glass articles which deviate from the original form due to further processing, the permissible operating data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.

  • Component for further processing into reaction vessels
  • Due to the geometry and the massive wall thickness, the blanks are suitable for devices with pressure and vacuum applications.
  • Glass articles for further processing

Spezifikation

Diameter (Metric) Base 106 mm
Capacity (Metric) 1000 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
For Use With (Application) For processing as a reaction vessel
No. per Pack 1/Pk.
Autoclavable Autoclavable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.