missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Desmoglein 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5215), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
£179.00 - £485.00
Especificaciones
| Antigen | Desmoglein 2 |
|---|---|
| Clone | 23GB5215 |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30088601
![]() |
Invitrogen™
MA553866 |
100 μL |
£485.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30087912
|
Invitrogen™
MA553867 |
20 μL |
£179.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
Desmoglein 2 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
| Desmoglein 2 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q14126 | |
| 1829 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB5215 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| AA408168; ARVC10; ARVD10; Cadherin family member 5; CDHF5; CMD1BB; D18Ertd293e; desmoglein 2; desmoglein-2; DSG2; DSG-2; HDGC; MGC117034; MGC117036; MGC117037 | |
| A synthesized peptide derived from human Desmoglein 2 (1050-1118AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DSG2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto