missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DEFB104A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59792
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DEFB104A Polyclonal specifically detects DEFB104A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| DEFB104A | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| DEFB104B, DEFB-4, defensin, beta 104A, defensin, beta 4 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 140596 | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| DEFB104A | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acid sequence:EFELDRICGYGTARCRKKCRSQEYRIGRCPNTYACCLRKWDESLLNRT | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur