missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DC8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£151.00 - £366.00
Specifica
| Antigen | DC8 |
|---|---|
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18373444
|
Novus Biologicals
NBP3-03422-20UL |
20 μL |
£151.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18351027
|
Novus Biologicals
NBP3-03422-100UL |
100 μL |
£366.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
DC8 Polyclonal specifically detects DC8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Specifica
| DC8 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| C1orf48, chromosome 1 open reading frame 48, DC8, DKFZP566O1646, kinetochore-associated protein NSL1 homolog, MIS14, NSL1, MIND kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae) | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-281 of human DC8 (NP_056286.3). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| DNA Repair | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 25936 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto