missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPSF73 Antibody (SR2209), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-22470-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CPSF73 Monoclonal antibody specifically detects CPSF73 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Spezifikation
| CPSF73 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 51692 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| SR2209 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| cleavage and polyadenylation specific factor 3, 73kD subunit, cleavage and polyadenylation specific factor 3, 73kDa, cleavage and polyadenylation specificity factor 3, Cleavage and polyadenylation specificity factor 73 kDa subunit, cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 3, CPSF 73 kDa subunit, CPSF-73, CPSF73CPSF, EC 3.1.27, EC 3.1.27.-, mRNA 3'-end-processing endonuclease CPSF-73, YSH1 | |
| A synthesized peptide derived from human CPSF73 (Uniprot #: Q9UKF6) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur