missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Agarose Beads

Artikelnummer. 17333513
Click to view available options
Sufficient For:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Packungsgröße:
10 reactions
100 reactions
20 reactions
200 reactions
400 reactions
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17333513

Marke: Proteintech tbta10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

TurboGFP-Trap Agarose is an affinity bead for immunoprecipitation (IP) of TurboGFP fusion proteins

  • Comprises an anti-TurboGFP VHH/ Nanobody coupled to agarose beads

Spezifikation

Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
For Use With (Application) IP, CoIP, ELISA
Target TurboGFP, CopGFP, Pontellina plumata, maxGFP, maxFP-Green
Label or Dye Agarose
Species Alpaca
Sufficient For 10 Reactions
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt