Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Polypropylene Empty LV SPE Column
Product Code. 10439561 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Bed Weight:
100 mg
200/500 mg
Unit Size:
Pack of 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bed Weight unitSize
10439561 100 mg Pack of 50
10777472 200/500 mg Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10439561 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 732500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Column Capacity (Metric) 15 mL
Column Type Empty LV
Bed Weight 100 mg
For Use With (Application) Solid Phase Extraction
Type Empty LV SPE Column
Includes Polyethylene frits
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.