missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edwards Vacuum™ CG16K Capsule Dial Gauge

Code produit. 12995274
Click to view available options
Maximum Pressure:
0 to 1040 mbar
0to 25 mbar
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12995274

Marque: Edwards Vacuum™ D35613000

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Barometrically compensated design gives better repeatability than bourdon gauges, especially at low pressures

Barometrically compensated design gives better repeatability than bourdon gauges, especially at low pressures. N. B. Use an adapter plus Co-Seal and clamp if retro fitting previous model CG3 with 3/8 inch BSP fitting. For adapter, please contact Customer Service.
  • Rugged gauge with easy to read 100mm dial
  • Accuracy ±2%
  • NW16 vacuum flange Mechanical gauge for use with pumps.

Spécification

Type Capsule Dial Gauge
Maximum Pressure 0to 25 mbar
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis