Learn More
Invitrogen™ CD41a Monoclonal Antibody (HIP8), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ H059T03Y04-A
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30055841
  • £340.00 / Pack of 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD41, also known as platelet glycoprotein IIb or ITGA2B, is a protein composed of two subunits: a 120 kDa alpha subunit and a 23 kDa beta subunit. It interacts with CD61 (gpIIIa, integrin beta III) in the presence of calcium to form a functional adhesive protein receptor. Initially thought to be expressed exclusively on platelets and megakaryocytes, CD41 is also found on hematopoietic progenitors in the embryo, fetus, and adult, indicating its role in early stages of hematopoietic differentiation. CD41 plays a crucial role in platelet function and blood coagulation by mediating platelet aggregation. Upon blood vessel damage, CD41 binds to various adhesion molecules, including von Willebrand factor, fibrinogen, fibronectin, and vitronectin, facilitating platelet adhesion and aggregation. This receptor is essential for platelet function, contributing to the binding of several adhesion molecules and playing a significant role in hemostasis. Diseases associated with CD41 dysfunction include Glanzmann Thrombasthenia and Platelet type-16 bleeding disorder, highlighting its importance in normal platelet function and blood coagulation processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD41a
Monoclonal
0.6 μg/Test
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P08514
Itga2b
Affinity chromatography
RUO
3674
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
IgG1 κ
Flow Cytometry
HIP8
NovaFluor Yellow 660
Itga2b
AI172977; alpha IIb; alphaIIb; alphaIIb protein; BDPLT16; BDPLT2; CD41; CD41B; form 1; form 2; GP IIb; GP2B; GPalpha IIb; GPIIb; GT; GTA; HPA3; integrin alpha 2b; integrin alpha 2b (Cd41b); integrin alpha-IIb; Integrin alpha-IIb heavy chain; Integrin alpha-IIb light chain; Integrin alpha-IIb light chain, form 1; Integrin alpha-IIb light chain, form 2; integrin subunit alpha 2b; integrin subunit alpha IIb; integrin, alpha 2B; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); ITGA2B; ITGAB; platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb; platelet glycoprotein IIb of IIb/II Ia complex; platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet membrane glycoprotein IIb; platelet-specific antigen BAK; PPP1R93; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93
Mouse
100 Tests
Primary
Human
Antibody
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato