missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
c-Kit/CD117 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 18696-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KIT may be involved in testicular germ cell tumor (TGCT). A common maligcy in males representing 95% of all testicular neoplasms. TGCTs have various pathologic subtypes including: unclassified intratubular germ cell neoplasia, seminoma (including cases with syncytiotrophoblastic cells), spermatocytic seminoma, embryonal carcinoma, yolk sac tumor, choriocarcinoma, and teratoma. Note=The gene represented in this entry may be involved in disease pathogenesis.Spezifikation
| c-Kit/CD117 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| KIT | |
| C Kit, CD117, KIT, PBT, Proto oncogene c Kit, SCFR, Tyrosine protein kinase Kit | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3815 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P10721 | |
| KIT | |
| Peptide | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur