missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Beaker Low Form
Beschreibung
- Complies with DIN/ISO 3819 Standards
- Highly resistant to chemicals and thermal shock
- Large labelling field for easty marking
- Uniform wall thickness and high mechanical strength
- White printing
- 3.3 Boro Glass
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 150 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Beaker |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Scale | White Graduated Scale |
| Style | Low Form |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?