missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Asialofetuin Antibody, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-62357-0.1ML
This item is not returnable.
View return policy
Description
Asialofetuin Polyclonal specifically detects Asialofetuin in Bovine samples. It is validated for Simple Western, ELISA.
Specifications
| Asialofetuin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Phosphate buffered saline with 0.09% Sodium Azide | |
| AHSG | |
| Native | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Bovine | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 5.0 mg/mL | |
| Simple Western, ELISA 1:1000-1:4000 | |
| P12763 | |
| Sheep | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Asialofetuin 100% Fetuin (ab at 1/2000) 100% Fetuin (ab at 1/8000) 50% | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering