missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASC/TMS1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
£135.00 - £349.00
Specifica
| Antigen | ASC/TMS1 |
|---|---|
| Concentration | 400 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16816923
|
Proteintech
10500-1-AP-20UL |
20 μL |
£135.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
16806923
|
Proteintech
10500-1-AP-150UL |
150 μL |
£349.00
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The ASC/TMS1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ASC/TMS1. This antibody recognizes human antigen. The ASC/TMS1 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Specifica
| ASC/TMS1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 400 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 29108 | |
| Primary |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto