missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec 3000 Coverall, Hood
Description
- Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
- Lightweight and durable
- Highly visible bright yellow color for improved worker safety
- Anti-static
Spécification
Spécification
| Size | Small |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Seam Type | Welded |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Model | Alphatec Model 121 |
| For Use With (Application) | Transferring Liquids and Solids Between Vessels and Tanks and Process Equipment, Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading Trucks and Vehicles, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Product Inspection, Mixing or Loading Chemicals, Cleaning of Plant and Machines |
| Weight (Metric) | 80 gsm |
| Style | Y30W121 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?