missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek 50 TS Microplate Washer
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17237789 Tienda Agilent BioTek Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Model:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17237789

missing translation for 'mfr': Agilent BioTek 50TS16VSN

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The BioTek 50 TS washer offers excellent microplate washing performance. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

The BioTek 50 TS washer offers excellent microplate washing performance. Ideal for use as an ELISA washer, the system is also well suited for cell-based assay washing. The 50 TS can process biomagnetic or polystyrene bead and vacuum filtration protocols as well

The color touch screen provides a visual interface that makes creating protocols fast and intuitive. When used with the 800 TS absorbance reader or other detection system, the 50 TS delivers convenience and high-quality results to your laboratory plate washing workflows.

Servicio Técnico

12 months

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certifications/Compliance CE and TUV marked. RoHS compliant.
Connections USB (1)
Bottles Optional (2 to 4 L)
Plate Type 24-, 96-, 384-well Plates (96- and 384-well: Standard and Low Profile Plates, Solid and Filter Bottom (Option), 24-well Plates with 4-well Manifold)
Soak Time Programmable in minutes and seconds, up to 30 min.
Type Microplate Washer
Weight (Metric) 9.8 kg
Wash Cycles 1 to 10
Wash Volume 25 to 3000 μL/well
Display 4.3 in. LCD Color Touch Screen
Flow Rate 150 to 1000 μL/well/sec. (manifold dependent)
Fluid Delivery Type One positive displacement syringe drive
Model 50TS16V
Includes 96-/384-well plates; Buffer Switching
Automation Interface 4.3 in. Color LCD Touch Screen Display
Weight (English) 22 lb.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado