missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol, TRC

Product Code. 30456005
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
250 mg
Unit Size:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30456005 250 mg 250mg
30453030 25 mg 25mg
30452258 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30456005 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT898930250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 169213-73-4
Molecular Formula C5H5N2OF3
Molecular Weight (g/mol) 166.1
Synonym 5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-methanol, (5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-yl)-methanol, [5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
SMILES OCc1cc(n[nH]1)C(F)(F)F

Spezifikation

Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H5F3N2O/c6-5(7,8)4-1-3(2-11)9-10-4/h1,11H,2H2,(H,9,10)
Formula Weight 166.0354
Chemical Name or Material [3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.