missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoro-4-phenylphenol, TRC

Product Code. 30392748
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30392748 50 mg
30398546 100 mg
30406073 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30392748 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF60066850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 477860-13-2
Molecular Formula C12 H9 F O
Molecular Weight (g/mol) 188.2
Synonym 2-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-ol
IUPAC Name 3-fluoro-4-phenyl-phenol
SMILES Oc1ccc(c(F)c1)c2ccccc2

Specifications

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9FO/c13-12-8-10(14)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H
Formula Weight 188.0637
Chemical Name or Material 3-Fluoro-4-phenylphenol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.