missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Green, Aluminum Cap, 10mm Center hole, Assembled septum

Product Code. 11805040 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Dark Gray, Green Lacquered
Unit Size:
Pack of 1000

Product Code. 11805040

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.

  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Green
  • Center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material (Liner) Butyl
Color Dark Gray, Green Lacquered
Diameter (Metric) Outer 20 mm
Material Aluminum
For Use With (Application) Headspace
Quantity 100
Thickness (Metric) 3 mm
Type Crimp Cap
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt