missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™

Código de producto. 15467865
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15467865 250 mg 250mg
15457865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15467865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31671.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1017778-84-5
Molecular Formula C10H9F3O3
Molecular Weight (g/mol) 234.17
MDL Number MFCD09832317
InChI Key LMQFQFJTFHHNQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, jrd
PubChem CID 46737592
IUPAC Name 2-[2-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1C(F)(F)F

Especificaciones

Melting Point 71°C to 75°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 234.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.