missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxy-5-Amino-N-(2-carboxy-4-aminophenyl)benzoic Acid, TRC

Código de producto. 30407834
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30407834 10 mg -
30399543 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30407834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH76800010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1797983-23-3
Molecular Formula C14 H12 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 288.26
Synonym 5-Amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic Acid, N-(2-Carboxy-4-aminophenyl)-5-aminosalicylic Acid, 2-Hydroxy-5-[(2-carboxy-4-aminophenyl)amino]benzoic Acid
IUPAC Name 5-amino-2-(3-carboxy-4-hydroxyanilino)benzoic acid
SMILES Nc1ccc(Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c(c1)C(=O)O

Especificaciones

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H12N2O5/c15-7-1-3-11(9(5-7)13(18)19)16-8-2-4-12(17)10(6-8)14(20)21/h1-6,16-17H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight 288.0746
Chemical Name or Material 2-Hydroxy-5-[(2-carboxy-4-aminophenyl)amino]benzoic acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.