missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl, TRC

Código de producto. 30381836
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
2.5 g
missing translation for 'unitSize'
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30381836 2.5 g 2.5g
30382563 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30381836 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD4937652.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 224311-51-7
Molecular Formula C20H27P
Molecular Weight (g/mol) 298.4
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-ylbis(1,1-dimethylethyl)phosphine, (Biphenyl-2-yl)bis(tert-butyl)phosphine, ([1,1'-Biphenyl]-2-yl)di(tert-butyl)phosphine, 2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1'-biphenyl, 2-Biphenylyl-di-tert-butylphosphine, Di(tert-butyl)(1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Di(tert-butyl)(2-phenylphenyl)phosphine, Di-tert-butyl-o-biphenylphosphine, JohnPhos
SMILES CC(C)(C)P(c1ccccc1c2ccccc2)C(C)(C)C

Especificaciones

Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C20H27P/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16/h7-15H,1-6H3
Formula Weight 298.185
Chemical Name or Material 2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.