missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
15-Lipoxygenase 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£178.00 - £255.00
Especificaciones
| Antigen | 15-Lipoxygenase 2 |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18691537
|
Novus Biologicals
NBP3-00321-100ul |
100 μg |
£255.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18673057
|
Novus Biologicals
NBP3-00321-50ul |
50 μg |
£178.00
50µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
15-Lipoxygenase 2 Polyclonal antibody specifically detects 15-Lipoxygenase 2 in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| 15-Lipoxygenase 2 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 247 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 15-lipoxygenase 2, 15-LOX-B, arachidonate 15-lipoxygenase 2, arachidonate 15-lipoxygenase B, Arachidonate 15-lipoxygenase type II, arachidonate 15-lipoxygenase, second type, arachidonate 15-lipoxygenase, type B, arachidonate omega(6) lipoxygenase, EC 1.13.11, EC 1.13.11.33,15-LOX-215S-lipoxygenase | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 15-Lipoxygenase 2 (Accession#: AAH35217.1; Met1-Ile676). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto