missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5-Diphenyl-3-methylpyrazole, TRC

Product Code. 30385638
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30385638 50 mg
30388759 200 mg
30376692 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30385638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49488350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3729-90-6
Molecular Formula C16H14N2
Molecular Weight (g/mol) 234.3
SMILES Cc1cc(c2ccccc2)n(n1)c3ccccc3

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2/c1-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18(17-13)15-10-6-3-7-11-15/h2-12H,1H3
Formula Weight 234.1157
Chemical Name or Material 1,5-Diphenyl-3-methylpyrazole
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.