missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZSCAN2 Antibody (PCRP-ZSCAN2-1F8), FITC, Novus Biologicals™

Product Code. 18396572
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18396572 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18396572 Fournisseur Bio-Techne Code fournisseur NBP314151F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ZSCAN2 Monoclonal antibody specifically detects ZSCAN2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ZSCAN2
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-ZSCAN2-1F8
Conjugate FITC
Dilution Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias FLJ20595, zfp-29, ZFP29, zinc finger and SCAN domain containing 2, zinc finger and SCAN domain-containing protein 2, Zinc finger protein 29 homolog, Zinc finger protein 854, ZNF854zinc finger protein 29
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human fragment (aa 55-135) of ZSCAN 2 protein (Uniprot: Q7Z7L9)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54993
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2c
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.