missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZRSR2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18367638 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18367638 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18367638 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00008233B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

ZRSR2 Polyclonal antibody specifically detects ZRSR2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ZRSR2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. NP_005080
Gene Alias CCCH type zinc finger, RNA-binding motif and serine/arginine rich protein 2, Renal carcinoma antigen NY-REN-20, U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor 35 kDa subunit-relatedprotein 2, U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor, small subunit 2, U2(RNU2) small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 2MGC142014, U2AF1L2, U2AF1RS2MGC142040, U2AF1-RS2U2AF35-related protein, URPU2 small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 2, zinc finger (CCCH type), RNA-binding motif and serine/arginine rich 2
Host Species Mouse
Immunogen U2AF1L2 (NP_005080, 1 a.a. - 482 a.a.) full-length human protein. MAAPEKMTFPEKPSHKKYRAALKKEKRKKRRQELARLRDSGLSQKEEEEDTFIEEQQLEEEKLLERERQRLHEEWLLREQKAQEEFRIKKEKEEAAKKRQEEQERKLKEQWEEQQRKEREEEEQKRQEKKEKEEALQKMLDQAENELENGTTWQNPEPPVDFRVMEKDRANCPFYSKTGACRFGDRCSRKHNFPTSSPTLLIKSMFTTFGMEQCRRDDYDPDASLEYSEEETYQQFLDFYEDVLPEFKNVGKVIQFKVSCNLEPHLRGNVYVQYQSEEECQAALSLFNGRWYAGRQLQCEFCPVTRWKMAICGLFEIQQCPRGKHCNFLHVFRNPNNEFWEANRDIYLSPDRTGSSFGKNSERRERMGHHDDYYSRLRGRRNPSPDHSYKRNGESERKSSRHRGKKSHKRTSKSRERHNSRSRGRNRDRSRDRSRGRGSRSRSRSRSRRSRRSRSQSSSRSRSRGRRRSGNRDRTVQSPKSK
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8233
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.