missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zoniporide Hydrochloride, TRC

Codice prodotto. 30457306
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30457306 10 mg -
30449195 100 mg 100mg
30451951 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30457306 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ68000010MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 241800-97-5
Molecular Formula C17H16N6O2 • (HCl)
Molecular Weight (g/mol) 356.81
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide Hydrochloride
IUPAC Name N-carbamimidoyl-5-cyclopropyl-1-(quinolin-5-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide hydrochloride
SMILES O=C(NC(N)=N)C(C=N1)=C(C2CC2)N1C3=CC=CC4=NC=CC=C43.Cl

Specifica

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H16N6O.ClH/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H
Formula Weight 356.12
Chemical Name or Material Zoniporide Hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.