missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ZNF772 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA569049
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Pig: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 93%.
ZNF772 may be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
| ZNF772 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZNF772 | |
| Zinc finger protein 772; ZNF772 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 400720 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q68DY9 | |
| ZNF772 | |
| synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human ZNF772. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur