missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF670 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

£378.00

Specifications

Antigen ZNF670
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Form Purified
View More Specs

Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18237435
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-80131
100 μL
£378.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description

Description

ZNF670 Polyclonal specifically detects ZNF670 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications

Specifications

ZNF670
Polyclonal
Purified
RUO
NP_149990
93474
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF670. Peptide sequence EDQNIQDDFKNPGRNLSSHVVERLFEIKEGSQYGETFSQDSNLNLNKKVS.
Primary
45 kDa
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
FLJ12606, MGC12466, zinc finger protein 670
ZNF670
IgG
Protein A purified
Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Product Content Correction

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt