missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF644 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Product Code. 18426987 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18426987 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18426987 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP178195AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF644 Polyclonal antibody specifically detects ZNF644 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen ZNF644
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BM-005, KIAA1221Zep-2, MGC60165, MGC70410, ZEP2, zinc finger motif enhancer binding protein 2, Zinc finger motif enhancer-binding protein 2, zinc finger protein 644
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human Zinc Finger Protein 644 using the numbering given in entry NP_958357.1 (GeneID 84146).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84146
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.