missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ZNF483 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18523404 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18523404 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18523404 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00158399T01
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantity 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Target ZNF483
Synonym BMZF-2 zinc finger 2, bone marrow, BMZF2zinc finger protein 27 (KOX 22), Bone marrow zinc finger 2, KO x 22 Zinc finger protein 233, zinc finger protein 224, Zinc finger protein 255 Zinc finger protein KO x 22, Zinc finger protein 27, ZNF255zinc finger protein ZNF255, ZNF27ZNF233
Gene Symbol ZNF483
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.