missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF397 Antibody (OTI1F3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-74950CL1
This item is not returnable.
View return policy
Description
ZNF397 Monoclonal antibody specifically detects ZNF397 in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifications
| ZNF397 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| KIAA1588, KRAB-containing zinc finger protein 317, zinc finger protein 317 | |
| Full length human recombinant protein of human ZNF397(NP_115723) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| OTI1F3 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 84307 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering