missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF358 Antibody (PCRP-ZNF358-1A6), HRP, Novus Biologicals™

Product Code. 18322857 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18322857 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18322857 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314233H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF358 Monoclonal antibody specifically detects ZNF358 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ZNF358
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone PCRP-ZNF358-1A6
Conjugate HRP
Dilution Western Blot
Formulation PBS
Gene Alias hKID3, KID3Kidney, ischemia, and developmentally-regulated protein 3, KRAB-zinc finger protein synten, zinc finger protein 354C
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human ZNF358protein (Uniprot: Q9NW07)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 140467
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2c
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.