missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF358 Antibody (PCRP-ZNF358-1A6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Product Code. 18341455 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18341455 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18341455 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314233AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF358 Monoclonal antibody specifically detects ZNF358 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF358
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-ZNF358-1A6
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias hKID3, KID3Kidney, ischemia, and developmentally-regulated protein 3, KRAB-zinc finger protein synten, zinc finger protein 354C
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human ZNF358protein (Uniprot: Q9NW07)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 140467
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2c
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.