missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF230 Antibody (OTI1E2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-74934CL1
This item is not returnable.
View return policy
Description
ZNF230 Monoclonal antibody specifically detects ZNF230 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| ZNF230 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| FLJ12515, FLJ14855, zinc finger protein 502 | |
| Full length human recombinant protein of human ZNF230 (NP_006291) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Zinc Finger | |
| 7773 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI1E2 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering