missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ZNF16 Polyclonal specifically detects ZNF16 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | ZNF16 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | KOX9Zinc finger protein KOX9, zinc finger protein 16, zinc finger protein 16 (KOX 9) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human ZNF16 (NP_008889.2). MPSLRTRREEAEMELSVPGPSPWTPAAQARVRDAPAVTHPGSAACGTPCCSDTELEAICPHYQQPDCDTRTEDKEFLHKEDIHEDLESQAEISENYAGDVSQVPELGDLCDDVSERDWGVPEGRRLPQSLSQEGDFTPAAMGLLRGPLGEKDLDCNGFDSRFSLSPNLMACQEIPTEERPHPYDMGGQSFQHSVDLTGHEGVPTAESPLI |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?