missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ziprasidone hydrochloride monohydrate, MedChemExpress

Produktkode p-200100583
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 16483337

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY17407

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

MedChemExpress Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).

Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).

Tekniske data

Chemical Name or Material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Physical Form Solid
CAS 138982-67-9
Color Pink
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H24Cl2N4O2S
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CP 88059 hydrochloride monohydrate
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (53.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.14 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1CC2=CC(CCN3CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC3)=C(Cl)C=C2N1.[H]Cl.O
Molecular Weight (g/mol) 467.41
Formula Weight 467.41
Percent Purity 99.74%
Grade Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.