missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zibotentan, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Descrizione
Zibotentan (ZD4054) is a potent, selective and orally active endothelin A (ETA) receptor antagonist with a Ki of 13 nM. Zibotentan has no inhibitory effect on ETB. Zibotentan has anticancer effects and can be used for castration-resistant prostate cancer (CRPC) research.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Zibotentan |
| CAS | 186497-07-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H16N6O4S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | ZD4054 |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(NC1=NC=C(C)N=C1OC)(C2=CC=CN=C2C3=CC=C(C4=NN=CO4)C=C3)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 424.43 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto