missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZFP37 Polyclonal Antibody

ZFP37 Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA568601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZFP37 Polyclonal Antibody for Western Blot
Spezifikation
| ZFP37 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZFP37 | |
| LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 37 homolog; male germ cell-specific zinc finger protein; Tzn; ZFP37; Zfp-37; ZFP37 zinc finger protein; zinc finger protein 37; Zinc finger protein 37 homolog; zinc finger protein homologous to Zfp37 in mouse; ZNF906 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7539 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q9Y6Q3 | |
| ZFP37 | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of human ZFP37. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur