missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFP28 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18329033 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18329033 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18329033 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP306636H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZFP28 Polyclonal antibody specifically detects ZFP28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ZFP28
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Formulation PBS
Gene Alias DKFZp686K03205, KIAA1431, krueppel-like zinc finger factor X6, MGC104540, mkr5, zfp-28, zinc finger factor X6, zinc finger protein 28 homolog, zinc finger protein 28 homolog (mouse)
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZFP28 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 140612
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.