missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZC3H7A Antibody (PCRP-ZC3H7A-1D6), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Code produit 18344043
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18344043 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18344043 Fournisseur Bio-Techne Code fournisseur NBP314047AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ZC3H7A Monoclonal antibody specifically detects ZC3H7A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ZC3H7A
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-ZC3H7A-1D6
Conjugate Alexa Fluor 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ10027, FLJ20318, HSPC055, ZC3H7, ZC3HDC7, zinc finger CCCH domain-containing protein 7A, zinc finger CCCH type domain containing 7, zinc finger CCCH-type containing 7, zinc finger CCCH-type containing 7A, zinc finger CCCH-type domain containing 7, zinc-finger protein AY163807
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human ZC3H7A protein (Uniprot: Q8IWR0)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 29066
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.