missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZC3H18 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 25807-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZC3H18 contains 1 C3H1-type zinc finger.Spezifikation
| ZC3H18 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZC3H18 | |
| NHN1, Nuclear protein NHN1, ZC3H18 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 124245 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q86VM9 | |
| ZC3H18 | |
| ZC3H18 Fusion Protein Ag20481 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur