missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Z)-Triprolidine Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | (Z)-Triprolidine Dihydrochloride |
| Analyte or Component Names | (Z)-Triprolidine Dihydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19H22N2 • 2(HCl) |
| Synonym | 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H22N2.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;2*1H/b18-11-;; |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC1=CC=C(/C(C2=NC=CC=C2)=C/CN3CCCC3)C=C1.Cl.Cl |
| IUPAC Name | (Z)-2-(3-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-en-1-yl)pyridine dihydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?